Sodium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse pour production biopharmaceutique
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Hydroxyde de sodium
Formule:
NaOH Poids moléculaire: 40 g/mol Point d'ébullition: 1390 Point de fusion: 323 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 III Indice Merck: 14,08627 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 0.495 --> 0.505 mol/l |
Appearance | Passes test |
CO3 (as Na2CO3) | Max. 0.2 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 30 ppm |
Fe (Iron) | Max. 3 ppm |
Residual metal catalysts | Unlikely to be present |
Residual solvents (ICH Q3C) | Excl.by manufact. process |
Endotoxin | Max. 2.0 EU/ml |
Filtered through 0.2 μm | Confirmed |