Imprimer
VWR®, Plaques de culture cellulaire à simple puits
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
734-2966EA 349 EUR
734-2966 734-2977
VWR®, Plaques de culture cellulaire à simple puits
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
Les plaques de culture cellulaire à simple puits, en PS transparent, sont disponibles en version traitée au plasma pour obtenir une fixation et une croissance cellulaire constante, ou non traitée pour une utilisation dans des applications où la fixation de cellules n’est pas souhaitée.
  • Augmentation de la dimension interne de la plaque, offrant une plus grande surface pour la croissance cellulaire
  • L’encombrement SBS standard les rend compatibles avec les équipements standards et les systèmes automatisés
  • Ne contiennent pas de DNase, RNase ni d’ADN humain,
En savoir plus