Imprimer
Réfrigérateurs/congélateurs sous paillasse
Fournisseur: Liebherr
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
KTS102 KTS126 KTS148 KTS165
471-0993EA 0 EUR
471-0993 471-0994 471-0995 LIEBKTS165
Réfrigérateurs/congélateurs sous paillasse
Réfrigérateurs
Réfrigérateurs sous paillasse pour un usage général.
  • Refroidissement statique
  • Dégivrage automatique
  • La structure interne 'EasyClean' permet une modularité totale et les parois ultra-lisses facilitent le nettoyage
  • Pieds réglables
  • Porte réversible
Température: −3 to +8 °C