Imprimer
Rubans d'isolation électrique, 92
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9225 9212 9219
MMMA9225EA 1660 EUR
MMMA9225 MMMA9212 MMMA9219
Rubans d'isolation électrique, 92
Rubans adhésifs
Ces rubans d'isolation électrique sont fabriqués à partir d'un film polyimide de 1 mm d'épaisseur avec un adhésif en silicone, qui offre une résistance thermique exceptionnelle.
  • Appliqué à très basse température
  • Imprimé sur un noyau en plastique de 76,2 mm
Temperature range: 0 to 180 °C
Length: 32,9 m
Colour: Amber