Imprimer
Lumefantrine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
461110050 461110250
ACRO461110050EA 98.3 EUR
ACRO461110050 ACRO461110250
Lumefantrine 98%
Lumefantrine
Formule: C₃₀H₃₂Cl₃NO
Point de fusion: 136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662268
Numéro CAS: 82186-77-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 134 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %