Palmitate de méthyle 99% étalon analytique pour CPG
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Hexadecylic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester, Hexadecanoic acid methyl ester, Palmitic Acid Methyl Ester
Formule:
C₁₇H₃₄O₂ Poids moléculaire: 270.46 g/mol Point d'ébullition: 338 °C (760 mmHg) Point de fusion: 28 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008994 Numéro CAS: 112-39-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |