Imprimer
Octanoate de méthyle 99% étalon analytique pour CPG
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
460350010 460350050
ACRO460350010EA 49.5 EUR
ACRO460350010 ACRO460350050
Octanoate de méthyle 99% étalon analytique pour CPG
Octanoate de méthyle
Formule: C₉H₁₈O₂
Point d'ébullition: 79 °C (12 mmHg)
Densité: 0,878 g/cm³
Point éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009551
Numéro CAS: 111-11-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %