Imprimer
2-Bromo-1-cloro-4-iodobenzène 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
458380010 458380050
ACRO458380010EA 132 EUR
ACRO458380010 ACRO458380050
2-Bromo-1-cloro-4-iodobenzène 98%
2-Bromo-1-cloro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrCl
Point de fusion: 39…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780667
Numéro CAS: 31928-46-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder or crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
GC ≥97.5 %