Imprimer
5-Fluorobenzoxazole 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
455610010 455612500
ACRO455610010EA 404 EUR
ACRO455610010 ACRO455612500
5-Fluorobenzoxazole 97%
5-Fluorobenzoxazole
Formule: C7H4FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458151
Numéro CAS: 221347-71-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %