Imprimer
Nitrure de bore 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Bore nitrure
441800500 441802500
ACRO441800500EA 146 EUR
ACRO441800500 ACRO441802500
Nitrure de bore 98%
Nitrure de bore
Formule: BN
Point de fusion: 2700…3000 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011317
Numéro CAS: 10043-11-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥97.5 %
Particle size 0.17 to 5 µm