Étalons secondaires pour le titrage volumétrique
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
La gamme d'étalons secondaires VWR® offre un niveau de pureté et d'homogénéité exceptionnel, permettant la vérification de solutions volumétriques.
- Haute pureté, pour éviter les éventuelles interférences
- Détermination précise du contenu, pour diminuer les erreurs de méthodes
- Certificat d'analyse complet, pour une assurance qualité
- Conditionnement en verre, livré dans une boîte en carton opaque qui empêche la dégradation liée à la lumière
- Traçables par rapport aux normes NIST
Le titre volumétrique varie dans le temps. Il est recommandé de procéder à des vérifications périodiques, notamment pour les solutions extrêmement diluées, ou pour les solutions instables chimiquement.