5-Bromo-2-furoate de méthyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Bromo-2-furoic acid methyll ester, 5-Bromo-2-furancarboxylic acid methyll ester, Methyl 5-Bromo-2-furancarboxylate, Methyl 5-Bromo-2-furoate, Methyl 5-bromofuran-2-carboxylate
Formule:
C₆H₅BrO₃ Point de fusion: 65…67 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00092313 Numéro CAS: 2527-99-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 63 to 68 °C |
GC | ≥97.5 % |