Imprimer
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3818.9025EA 1251.82 EUR
3818.9025 3818.1000 3818.0500
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté
Formule: NaH₂PO₄·H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149208
Numéro CAS: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Indice Merck: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Specifications
Assay 98.0 - 102.0 %
Calcium (Ca) max. 0.005 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.003 %
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5