Imprimer
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 10-hydroxy-7-ethylcamptothecin, (S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 7-Ethyl-10-hydroxy-20(S)-Camptothecin, SN-38, NK 012
459090010 459091000
ACRO459090010EA 444 EUR
ACRO459090010 ACRO459091000
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin 98%
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
Formule: C₂₂H₂₀N₂O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00871873
Numéro CAS: 86639-52-3
UN: 1544
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥97.5 %