Imprimer
n-Heptane ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau) pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
9177.1000EA 167.32 EUR
9177.1000
n-Heptane ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau) pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
n-Heptane
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Poids moléculaire: 100,20 g/mol
Point d'ébullition: 98,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –90,6 °C
Densité: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,04679
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) (corrected for water) min. 99.0 %
Residue after Evaporation max. 2 ppm
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (by KF, coulometric) max. 0.01 %
Fluorescence Trace Impurities (as quinine base), ppb:
Measured at Emission Maximum for Solvent Impurities max. 1.0
Measured at 450 nm max. 0.2
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 210 nm max. 0.40
at 220 nm max. 0.10
at 254-400 nm max. 0.01
UV Cut-off, nm max. 197