Imprimer
Organic reference standard, DL-Methionine, Ph.Eur., RS
Fournisseur: LGC Standards
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EDQMM0950000EA 235 EUR
EDQMM0950000
Organic reference standard, DL-Methionine, Ph.Eur., RS
Étalons Étalons organiques
  • In Monograph 0624
  • Solubility in water: 34 g/l at 25°C