Imprimer
Eau, Ultrapure pour la biologie moléculaire sans nucléase
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J71786.K2 J71786.XX J71786.AE J71786.K8 J71786.AP
J71786.K2EA 71.6 EUR
J71786.K2 J71786.XX J71786.AE J71786.K8 J71786.AP
Eau, Ultrapure pour la biologie moléculaire sans nucléase
Eau
Nuclease free water is 0,2 μm filtered and dispensed into vials and/or durable, square Nalgene bottles.
Cdt: The 5 litre size is supplied in an upright carton with a convenient dispensing spout.
Formule: H₂O
Point d'ébullition: 100 °C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1,000
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Indice Merck: 14,10039