Imprimer
Congélateurs haute performance, dégivrage automatique, −30 °C, TSX
Fournisseur: Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TSX2330FV TSX1230FV TSX3030FV TSX5030FV
HERATSX2330FVEA 8290 EUR
HERATSX2330FV HERATSX1230FV HERATSX3030FV HERATSX5030FV
Congélateurs haute performance, dégivrage automatique, −30 °C, TSX
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Les réfrigérateurs pharmaceutiques haute performance Thermo Scientific™ série TSX sont conçus avec des fonctionnalités qui prennent en charge les objectifs de protection des échantillons et de durabilité pour le stockage de produits pharmaceutiques, de vaccins, de chimiothérapie et d'autres stockages de qualité médicale et pharmaceutique nécessitant 2 à 8 °C. La technologie V-drive de la série est conçue pour fournir une uniformité de température qui s’adapte continuellement aux habitudes des utilisateurs, offrant ainsi des économies d’énergie significatives sans compromettre la protection. Certifiée selon la norme NSF/ANSI 456 sur le stockage des vaccins, la série TSX peut vous aider à respecter les réglementations et directives du CDC, de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres ministères de la Santé sur le stockage et la manipulation des vaccins. La série TSX offre les performances et la qualité dont vous avez besoin, en plus du faible niveau sonore, de la faible consommation d'énergie et de l'expérience utilisateur exceptionnelle que vous méritez.
  • Circulation d'air forcé pour une température uniforme et une récupération rapide de la température
  • Dégivrage non invasif avec cycle guidé par le temps et la température
  • Fonctionnement silencieux à seulement 52 dBA
  • Interrupteur marche/arrêt à clé avec sécurité à point de consigne facile à utiliser
  • Porte à fermeture automatique avec butée à 90° pour faciliter le chargement des stocks
  • Contacts d'alarme à distance intégrés
  • Sortie standard auto-alimentée de 4 à 20 mA
Technologie V-drive : Alors que les réfrigérateurs et congélateurs haute performance à réfrigérant conventionnel utilisent des compresseurs à vitesse unique qui s'allument et s'éteignent continuellement, le variateur en V de la série TSX fonctionne à des vitesses variables pour ajuster les performances de refroidissement aux conditions à l'intérieur et à l'extérieur du réfrigérateur ou du congélateur. Lorsqu'il est combiné avec le contrôle de réglage automatisé, ce variateur de vitesse optimise la vitesse de fonctionnement des compresseurs en fonction des conditions actuelles. Lorsque les portes s'ouvrent fréquemment ou que des échantillons sont ajoutés au réfrigérateur ou au congélateur, le système de contrôle détecte l'activité et augmente la vitesse d'entraînement pour ramener rapidement les températures au point de consigne. Cette technologie innovante est l'une des raisons pour lesquelles la série TSX offre une vitesse de récupération d'ouverture de porte (DOR) exceptionnelle et une plus grande tranquillité d'esprit pour les laboratoires occupés. Lorsque les conditions sont stables, par exemple lorsque l'unité fonctionne la nuit ou le week-end, le variateur fonctionne à faible vitesse, réduisant ainsi la consommation d'énergie tout en maintenant une température stable pour les échantillons.
L'unité dispose de 4 roulettes ; les 2 avant sont verrouillables.
Fabriqué dans une installation primée zéro déchet mis en décharge, Thermo Scientific™ DeviceLink™ Connect est prêt, vous permettant de vivre une expérience connectée avec votre unité afin que vous connaissiez toujours, et n'importe où, la sécurité de vos échantillons et les performances de votre réfrigérateur ou congélateur. Compatible avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts d'alarme à distance, y compris nos systèmes de surveillance sans fil Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Pro. Autres configurations d'ouverture de porte et types de portes. Paniers métalliques, étagères et tiroirs supplémentaires et alternés. Enregistreurs graphiques autonomes ou installés en usine. Finition intérieure en acier inoxydable, kits d'adaptateurs E-Lock, émetteurs de 4 à 20 milliampères et autres modules d'alarme à distance. Prises spécialisées, régionales et spécifiques à chaque pays, garantie de 120 mois sur le compresseur, leader du secteur (varie selon les pays, veuillez nous contacter pour plus de détails). Le certificat d'étalonnage inclus pour un instrument traçable du NIST (National Institute of Standards and Technology, anciennement National Bureau of Standards) comprend un numéro de modèle et un certificat de numéro de série. Les programmes de tests de validation en option incluent une cartographie de température interne et sur le terrain et une qualification d'installation (IQ ) et programmes de qualification opérationnelle (OQ), résultats facultatifs des tests d'acceptation en usine, y compris les feuilles de journaux de tests QC et les graphiques de température QC.
Testé selon les normes BPF pour salles blanches de classe A/ISO 5 et 6 (ISO EN 14644-1), avec des surfaces faciles à nettoyer, prenant en charge l'USP, la préparation de médicaments dangereux et d'autres environnements de salle blanche. Testé et certifié conforme aux normes de conception et de sécurité UL 471, 61010 et aux directives CE 2011/65/UE et 2015/863. Poignée de porte ergonomique avec une poignée douce au toucher. Le contrôleur à microprocesseur est incliné pour éviter les tensions cervicales. Tiroirs-paniers pratiques, entièrement extensibles et réglables. Très silencieux avec un niveau sonore de 52 dBA, permettant aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans distraction. Porte à fermeture automatique avec butée à 90° pour faciliter le chargement des stocks. Certifié US EPA ENERGY STAR avec une consommation d'énergie jusqu'à 40 % inférieure à celle des modèles à réfrigérant conventionnels* Certifié ACT Environmental Impact Factor Label, fournissant une vérification par un tiers des impacts durables du produit, de ses opérations et de sa fin de vie. Les réfrigérants naturels R290 et la mousse soufflée à l'eau rendent la série TSX conforme aux réglementations européennes F-GAS. , la politique SNAP (Significant New Alternatives Policy) de l'Agence américaine de protection de l'environnement et d'autres réglementations environnementales mondiales.
Certifications: UL, cUL, ENERGYSTAR, CE.