Imprimer
Multiparamètre (pH/ISE/conductivité/OD), de paillasse, inoLab® Multi 9630 IDS
Fournisseur: WTW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1FD570 1FD57K
665-0487EA 3340 EUR
665-0487 665-0525
Multiparamètre (pH/ISE/conductivité/OD), de paillasse, inoLab® Multi 9630 IDS
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Dispositif numérique multi-paramètres à haute performance avec trois canaux de mesure galvaniquement isolés pour les mesures de pH/mV, un ISE (avec méthodes incrémentielles) et les mesures de la conductivité et de l'oxygène. Avec fonctions BPL complètes.
  • Mesure simultanée avec trois canaux de mesure indépendants
  • Combinaisons de paramètres identiques ou différents, définies par l'utilisateur
  • Contrôle continu des mesures (CMC) pour mesurer dans la plage optimale de pH
  • Contrôle de la qualité des capteurs (QSC) évaluant l'état actuel des électrodes IDS spéciales
  • Traitement numérique et transfert de données (conformité BPL) par le biais d'une interface USB
  • Écran couleur lumineux protégé par du verre, avec boîtier inférieur en zinc moulé de grande qualité et clavier antibactérien
  • «Sans fil»: peut être utilisé avec les nouveaux capteurs à tête IDS sans fil (modules sans fil requis, non inclus)
Le set inolab® Multi 9630 IDS mesure le pH, le mV, l'oxygène dissous (saturation, concentration, pression partielle, DBO), la conductivité (résistance spécifique, salinité, solides dissous totaux), la température et la turbidité.
The meter can be used with standard IDS sensors, 'wireless ready' IDS sensors (wireless modules required) and conventional pH/ORP/ISE electrodes (integratable adapter/module required). IDS sensors distinctively store their serial number and calibration records for immediate operation. They also process the measurement signal and thus enhance the quality of measured data. The optional wireless functionality eliminates the need for disturbing cables.
Informations sur les accessoires: Autres câbles disponibles sur demande.
Informations de livraison: L'appareil de mesure seul est livré avec une alimentation universelle, un support et un manuel d'utilisation, le logiciel MultiLab® Importer et MultiLab® User, ainsi qu'un câble USB.
La version K comprend en outre: une électrode numérique de pH IDS Sentix® 980, des tampons de 4, 7 et 10,01, une solution KCI de 3 mol/l, un capteur optique d'oxygène dissous IDS FDO 925, une cellule de conductivité numérique IDS TetraCon® 925, une solution KCl de 0,01 mol/l et un étalon de conductivité.