Fmoc-Thi-OH
Marques : Novabiochem (Part of Merck)Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Fmoc-3-(2-thienyl)-L-alanine, Fmoc-β-(2-thienyl)-Ala-OH, (S)-2-(Fmoc-amino)-3-(2-thienyl)propionic acid, N-α-Fmoc-β-thienyl-L-alanine
Formule:
C₂₂H₁₉NO₄S Poids moléculaire: 393.47 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00065676 Numéro CAS: 130309-35-2 |