Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyle tech. 90%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
5-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, 5-((2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)methyl)-6-propylbenzo[d][1,3]dioxole, NSC 8401
Piperonyl butoxide is used as a pharmaceutical intermediate.
- Soluble in benzene, ethanol and methanol
Formule:
C₁₉H₃₀O₅ Poids moléculaire: 338.44 g/mol Point d'ébullition: 155 °C (0.3 mmHg) Densité: 1.059 Point éclair: 171 °C (340 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005842 Numéro CAS: 51-03-6 EINECS: 200-076-7 UN: 3082 ADR: 9 III |
Résultats des tests de spécification
Formula Weight | 338,44 |
Purity | 90% |
Refractive Index | 1,498 |
Assay (GC) | >88,0% |