Imprimer
Detergent, disinfectant, RELY+ ON™ VIRKON®
Fournisseur: PHAGOGENE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
60008 60007 60009
PHAG60008EA 986 EUR
PHAG60008 PHAG60007 PHAG60009
Detergent, disinfectant, RELY+ ON™ VIRKON®
Produits nettoyants Désinfectants
Disinfectant for floors, surfaces and equipment in hazardous environment.
  • High oxidising power for high level disinfecting efficiency
  • For wet wiping with pre-labeled spray or washing
  • Colour indication to confirm the validity of the product
Certifications: Bactericide: EN 1040, EN 1276 in dirt conditions; Fungicide: EN 1275 (Candida albicans), EN 1650; Virucide: NFT 72-180.
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.