Imprimer
Tétrahydrofuranne ≥99.9% (par GC) pour la spectrophotométrie UV et IR, pour HPLC
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
361736.1611 361736.1612
APPC361736.1611EA 333 EUR
APPC361736.1611 APPC361736.1612
Tétrahydrofuranne ≥99.9% (par GC) pour la spectrophotométrie UV et IR, pour HPLC
Tétrahydrofuranne
Tetrahydrofuran for UV, IR, HPLC, GPC.
Synonyms: Diethylene Oxide, Tetramethylene Oxide, THF
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 66 °C
Point de fusion: –108,5 °C
Densité: 0,889 g/cm³
Point éclair: −18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
UN: 2056
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Liquid
Colour Clear, colourless
Solubility Miscible with water
Viscosity at 25 °C 0,47 mPa.s
Dielectric constant at 20 °C 7,4
APHA colour Max. 10
Acidity Max. 0,0002 meq/g
Alkalinity  Max. 0,0002 meq/g
Non-volatile matter   Max. 0,0002%
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0,01%
Water (H₂O) Max. 0,02%
Suitability for IR spectrometry passes test
Transmittance at 215 nm ≥10%
Transmittance at 240 nm ≥30%
Transmittance at 245 nm ≥50%
Transmittance at 260 nm ≥70%
Transmittance at 265 nm ≥80%
Transmittance at 275 nm ≥90%
Transmittance at 310-450 nm ≥99%
Rohrschneider Polarity 4,0
Eluotropic value e° (Al₂O₃) 0,57