Imprimer
Testeur de pH et CTS multi-paramètres de poche (pH/conductivité), Thermo Scientific™ Eutech™ Elite
Fournisseur: EUTECH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ELITEPCTS ELITEPCTSKIT
665-0523EA 181 EUR
665-0523 665-0486
Testeur de pH et CTS multi-paramètres de poche (pH/conductivité), Thermo Scientific™ Eutech™ Elite
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Ce testeur robuste et convivial permet de mesurer plusieurs paramètres avec un seul appareil de mesure. Il affiche simultanément le pH et la conductivité/les solides dissous totaux/la salinité avec la température.
  • Clavier intuitif et grand écran graphique LCD avec rétroéclairage
  • Maintien automatique des mesures ; étalonnage en 1 clic
  • Capteur facile à remplacer
  • Bouchon étanche avec indicateur de remplissage
  • Base large et stable permettant au testeur de tenir debout tout seul
  • Cordon pour mesures mobiles
  • Étanchéité à l'eau IP67
Applications types : culture hydroponique, aliments et boissons, environnement, eau potable, eaux usées, agriculture, aquaculture et aquariums, piscines et spas, éducation et industrie (tours de réfrigération).
Garantie : 1 an
Informations de livraison: Livré avec un capteur, un cordon, des piles et un manuel d'utilisation.
Le set inclut en plus un étui de transport souple, un sachet de tampons (pH 4,01 / 7,00 / 10,01 ; de l'eau déionisée (5×20 ml chacun)) et des étalons de conductivité (1413 µS/cm / 2764 µS/cm (5 sachets chacun)).