Imprimer
Testeurs de conductivité de poche/TDS, Thermo Scientific™ Eutech™ Elite CTS
Fournisseur: EUTECH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ELITECTSCUP ELITECTSCUPKIT ELITECTSPIN ELITECTSPINKIT
663-0357EA 160 EUR
663-0357 663-0352 663-0358 663-0351
Testeurs de conductivité de poche/TDS, Thermo Scientific™ Eutech™ Elite CTS
Compteurs électrochimiques Conductimètres
Ces testeurs robustes et conviviaux affichent simultanément la conductivité/les solides dissous totaux/la salinité avec la température. Ils sont disponibles avec un capteur à broche ou à cuvette. Le capteur à cuvette robuste est doté d'un capteur en acier inoxydable de qualité industrielle SS316 qui protège contre les échantillons agressifs et garantit une durabilité supérieure contre les produits chimiques. Il permet également à l'utilisateur de mesurer des volumes plus petits en plaçant le liquide directement dans la cuvette.
  • Clavier intuitif et grand écran graphique LCD avec rétroéclairage
  • Maintien automatique des mesures ; étalonnage en 1 clic
  • Capteur facile à remplacer
  • Bouchon étanche avec indicateur de remplissage
  • Base large et stable permettant au testeur de tenir debout tout seul
  • Cordon pour mesures mobiles
  • Étanchéité à l'eau IP67
Applications types : environnement, agriculture, aquaculture et aquariums, culture hydroponique, piscines et spas, éducation et industrie (tours de réfrigération).
Garantie : 1 an
Informations de livraison: Fourni avec cuvette ou capteur à broche, cordon, piles et manuel d'utilisation.
Les sets incluent également un étui de transport souple et des étalons de conductivité (1413 µS/cm et 2764 µS/cm (5 sachets chacun)).