Imprimer
Testeurs de pH/°C de poche, Thermo Scientific™ Eutech™ Elite
Fournisseur: EUTECH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ELITEPH ELITEPHKIT ELITEPHSPEAR ELITEPHSPEARKI
662-2303EA 148 EUR
662-2303 662-2280 662-2304 662-2282
Testeurs de pH/°C de poche, Thermo Scientific™ Eutech™ Elite
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Ces testeurs robustes et conviviaux sont équipés d'un affichage simultané du pH et de la température, et garantissent des mesures précises pour l'analyse de l'eau. Disponibles en version standard ou avec un capteur à pores ouverts et à pointe effilée pour les mesures directes d'échantillons solides ou semi-solides, comme du fromage, de la viande, des fruits, du pain et bien plus encore.
  • Clavier intuitif et grand écran graphique LCD avec rétroéclairage
  • Maintien automatique des mesures ; étalonnage en 1 clic
  • Capteur facile à remplacer
  • Cordon pour mesures mobiles
  • Étanchéité à l'eau IP67
  • Version standard uniquement : bouchon étanche avec indicateur de remplissage
  • Version standard uniquement : base large et stable permettant au testeur de tenir debout tout seul
Applications types : eau potable et eaux usées, fabrication de produits chimique, aquaculture, tours de réfrigération, recherche et production en agriculture, surveillance de l'environnement, recherche en produits chimiques et en sciences de la vie, recherche en biochimie et en pharmaceutique, fabrication de composants électroniques, aliments et boissons, et éducation.
Garantie : 1 an
Informations de livraison: Livré avec un capteur, un cordon, des piles et un manuel d'utilisation.
Les kits comprennent en outre une mallette de transport souple et un sachet de tampons (pH de 4,01 / 7,00 / 10,01 ; eau désionisée (5×20 ml chacun)).