Imprimer
Combinaisons résistantes aux produits chimiques, 4532+
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4532PLUSBM 4532PLUSBXL 4532PLUSWS 4532PLUSWM 4532PLUSW3X 4532PLUSWL 4532PLUSWXL 4532PLUSBL 4532PLUSB3X 4532PLUSB2X 4532PLUSW2X
MMMA4532PLUSBMEA 328 EUR
MMMA4532PLUSBM MMMA4532PLUSBXL MMMA4532PLUSWS MMMA4532PLUSWM MMMA4532PLUSW3X MMMA4532PLUSWL MMMA4532PLUSWXL MMMA4532PLUSBL MMMA4532PLUSB3X MMMA4532PLUSB2X MMMA4532PLUSW2X
Combinaisons résistantes aux produits chimiques, 4532+
Vêtements à usage unique
Cette combinaison à faible peluchage en matériau SSMMS doux et hautement respirant offre une meilleure protection contre les liquides et la poussière. Le matériau SSMMS à 5 couches est spécialement traité pour augmenter la répulsion de certaines huiles et solvants, ce qui permet à ce produit d'être utilisé dans de nombreuses applications qui ne conviennent généralement pas aux combinaisons à base de SMS.
  • Excellente barrière contre les particules sèches et certaines projections chimiques liquides limitées (CE Type 5/6)
  • Traitement hydrofuge et oléofuge
  • Le tissu SSMMS robuste mais doux et hautement respirant a un traitement antistatique
  • Taille et chevilles élastiquées pour plus de commodité et de liberté de mouvement et poignets en tricot pour plus de confort
  • Fermeture à glissière bidirectionnelle avec rabat anti-tempête scellable pour plus de commodité et une protection supplémentaire
  • Panneau de gousset triangulaire amélioré et renforcé (en bleu)
  • Capuche à trois panneaux pour un ajustement optimal
Les applications typiques peuvent inclure le meulage ou le polissage des métaux, la manipulation de poudres, les environnements huileux ou graisseux, la fabrication de ciment, la peinture et le revêtement.
Certifications: Type 5/6, EN 1149, EN 1073-2; Cat. III