Imprimer
Acrylamide/Bis-Acrylamide
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J61505.AP J61505.K2
J61505.APEA 174 EUR
J61505.AP J61505.K2
Acrylamide/Bis-Acrylamide
Gels d'électrophorèse Agarose et acrylamide
Premix of acrylamide with the common cross-linking reagent of final ratio 29:1.
  • Soluble in water
  • DNA sequencing gels and protein separation