Imprimer
mono-Fmoc ethylene diamine hydrochloride ≥98% (par CCM), Novabiochem®
Marques : Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (9H-Fluoren-9-yl)methyl (2-aminoethyl)carbamate hydrochloride, N-Fmoc-ethylenediamine hydrochloride, Fmoc-NH(CH2)2NH2·HCl
8.51064.0025 8.51064.0005
01-63-0064-25EA 1920 EUR
01-63-0064-25 01-63-0064-5
mono-Fmoc ethylene diamine hydrochloride ≥98% (par CCM), Novabiochem®
N-FMOC-ethylenediamine hydrochloride
Formule: C₁₇H₁₈N₂O₂·HCl
Numéro MDL: MFCD00830741
Numéro CAS: 391624-46-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Colour White to slight yellow to beige
Appearance of substance Powder
Identity (IR) Passes test
Purity (TLC(CMA2)) ≥ 98%
Storage Store at 2...8 °C