Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
VWR®, Analyseurs d’humidité à écran tactile, série MBT
AnalyseursAnalyseurs d'humidité
Analyseurs d’humidité dotés d’un grand écran tactile couleur assurant un accès convivial aux applications avancées et aux bases de données internes. L’utilisateur dispose d’un accès intuitif avec une programmation rapide grâce à des menus à icônes.
Processus de séchage en temps réel affiché en direct
Système de pesage à rétablissement de force électromagnétique avec un meilleur temps de réponse (modèles 64M et 163M) et une précision légèrement améliorée
Système de pesage à cellule de pesée haute résolution (modèles 163L et 62L)
Base de données par défaut mémorisant déjà plus de 30 produits
Paramètres personnalisables pour jusqu’à dix utilisateurs avec protection par mot de passe
Enregistrement des résultats de rapports de test et du graphique de séchage pour 3000 dossiers maximum
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.