Imprimer
VWR®, Système de recharge de pointes de pipette, Pak Rak™ Express
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
613-0249EA 51.9 EUR
613-0249 613-0258 613-0363 613-0631
VWR®, Système de recharge de pointes de pipette, Pak Rak™ Express
Pointes de pipettes
Ces pointes sont en PP de qualité supérieure, 100% vierge et de qualité médicale. Fabriquées dans des moules de la plus grande qualité, elles peuvent s'utiliser pour les tâches nécessitant un niveau de qualité supérieur.
  • Joint plus large pour que les pointes se scellent facilement, convenablement et sans fuite
  • Garanties sans ADN, ni DNase/RNase, ni endotoxine ni métaux lourds décelables
  • Pointes graduées (uniquement) pour une vérification visuelle de la précision du pipetage
  • Produits stériles testés pour détecter une éventuelle contamination à l'endotoxine (
En savoir plus