Imprimer
VWR®, Pointes de pipette à faible rétention
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
613-0373EA 45.4 EUR
613-0373 613-0382
VWR®, Pointes de pipette à faible rétention
Pointes de pipettes
Ces pointes sont fabriquées avec une résine spéciale qui réduit le potentiel de rétention d'échantillon à l'intérieur de la pointe. Elles permettent de réduire les pertes d'échantillons lors des recherches sur les protéines. Les lots sont certifiés sans protéases ni nucléases.
  • Conception durable basée sur l'utilisation de résines pures
  • Joint large, scellage facile et convenable, sans fuite
  • Sans DNase/RNase, ni endotoxines ni métaux lourds décelables
  • Pointes graduées pour une vérification visuelle de la précision du pipetage
  • Testées pour détecter une éventuelle contamination à l'endotoxine (pyrogène)
  • Résines pré-testées pour la contamination par le métal
  • Certificats enregistrés sur fichier par numéro de lot pour tous les résultats de tests
Les éléments (pointes de pipette et boîtes) sont autoclavables à 122 °C pendant un maximum de 20 minutes à 1,03 bar.
À noter: Un cycle de vapeur doit être utilisé. Séchez toujours ces articles à l'air. N'utilisez pas un cycle à sec ou un cycle pour le verre car des déformations peuvent se produire sur les plastiques chauffés sur des périodes prolongées.
Tip styles:
Bevel Point™: Pipette tips that feature bevelled points are designed to retain less fluid and are a good choice for a multitude of procedures.
UltraFine™: Pipette tips with UltraFine™ point feature a thin flexible section at the end that is non bevelled and very flexible. This helps you dispense the last tiny amount of sample from the tip.
Wide orifice: Extra wide opening allows you to pipette macrophages or sticky DNA materials. Bevelled end helps eliminate carry-over from viscous solutions.
Options de conditionnement:
En vrac: Les pointes sont conditionnées en sachets rescellables de 1000 en PE. Cette option n'est cependant pas recommandée si vous envisagez de stocker les pointes sur de longues périodes.
Portoirs de 96 pointes: Ces portoirs aux bords arrondis et lisses sont pourvus de charnières robustes extrêmement résistantes, et d’un verrou ergonomique qui n’accrochera pas aux gants. Autoclavables plusieurs fois. L'insert séparé comprend un dessus chanfreiné et une surface extra robuste pour le pipetage multicanaux.
Recharges Next Generation pour les portoirs VWR et autres marques de pointes de pipette. La faible empreinte carbone en font une solution pour la réduction des déchets de laboratoire. Les utilisateurs n'ont pas besoin de gants lors de la recharge. Les recharges Next Generation permettent de recharger les portoirs sans avoir à toucher les nouvelles pointes. Le faible encombrement s'étend à l'emballage, avec une boîte refermable qui permet de maximiser l'espace de stockage dans les laboratoires encombrés.