Imprimer
VWR® Primera Signature, Lames d’imprimante
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
631-1183EA 194 EUR
631-1183 631-1184 631-1185
VWR® Primera Signature, Lames d’imprimante
Lames Lames de microscopes
Les lames de microscopie sont conçues avec des extrémités givrées de couleur pour la coloration à l'hématoxyline et à l'éosine (H&E), l'immunohistochimie (IHC) et l'hybridation sur des coupes congelées lors d'un examen histopathologique.
  • Durée de conservation de 60 mois
  • Prénettoyé, sans risque de marque, d'impression ou de contamination
  • Marquage avec un système d'étiquetage conventionnel, un crayon, des marqueurs et des imprimantes à jet d'encre
Spécialement conçues pour toutes les imprimantes Primera.
Attention: Les articles fragiles doiventEn savoir plus