Imprimer
VWR®, Pointes à filtre basse rétention Rainin® LTS®
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
732-3339EA 156 EUR
732-3339 732-3343
VWR®, Pointes à filtre basse rétention Rainin® LTS®
Pointes de pipettes
Ces pointes à filtre à faible rétention sont fabriquées avec une résine spéciale qui réduit le potentiel de rétention d'échantillon à l'intérieur de la pointe. Ils aideront les utilisateurs à minimiser la perte d'échantillon lors de la recherche sur les protéines. Les pointes correspondent aux pipettes Rainin® LTS®.
  • Conception durable grâce à l'utilisation de résines pures
  • Ajustement et éjection nécessitant moins de force que d'autres pointes de pipettes
  • Pointes ultrafines et résine très claire ce qui rend l'échantillon parfaitement visible
  • Sans RNase, DNase, endotoxines, ADN humain et traces de métaux
  • Lots certifiés exempts de protéase et de nucléase
  • Testées ATP
Contrairement aux pointes de pipettes pré-stérilisées provenant d'autres marques, ces pointes usent d'un procédé stérile validé (ISO) et peuvent être utilisées pour la recherche médicale et le diagnostic.
Options de conditionnement:
Portoirs (96 pointes par portoir): Ces portoirs avec codes couleurs ont les bords arrondis et lisses, ils sont également pourvus de charnières robustes qui sont extrêmement résistantes et d'un verrou ergonomique qui n'accrochera pas aux gants. Peuvent être autoclavés plusieurs fois. L'insert de portoir séparé comprend un dessus chanfreiné et une surface très robuste pour le pipetage multicanaux.
Recharges Next generation: Nouvelle génération de recharges pour le remplissage des pipettes VWR et les autres marques de pipettes. Leur faible teneur en carbone en font une solution idéale pour réduire les déchets dans les laboratoires. Les utilisateurs n'ont pas besoin de gants pour recharger les racks - La recharge Next generation remplit les racks sans que les utilisateurs n'aient besoin de toucher les nouvelles pointes.