Imprimer
VWR®, Pointes basse rétention pour pipettes Rainin® LTS®
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
613-5784EA 62 EUR
613-5784 613-5789 613-5795
VWR®, Pointes basse rétention pour pipettes Rainin® LTS®
Pointes de pipettes
Ces pointes sont fabriquées avec une résine spéciale qui réduit le potentiel de rétention d'échantillon à l'intérieur de la pointe. Ils aideront les utilisateurs à minimiser la perte d'échantillon lors de la recherche sur les protéines. Les pointes correspondent aux pipettes Rainin® LTS®.
  • Ajustement et éjection nécessitant moins de force que d'autres pointes de pipettes
  • Pointes ultrafines et résine très claire ce qui rend l'échantillon parfaitement visible
  • Sans RNase, DNase, endotoxines, ADN humain et traces de métaux
  • Testées ATP
  • Autoclavables