Acétone ≥99.5% (par GC), grade Technique C
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Diméthyle cétone
Formule:
CH₃COCH₃ Poids moléculaire: 58.08 g/mol Point d'ébullition: 56.5 °C Point de fusion: –94 °C Densité: 0.787…0.791 kg/m³ Point éclair: –20 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008765 Numéro CAS: 67-64-1 UN: 1090 ADR: 3 II Indice Merck: 13,00067 |
|
Résultats des tests de spécification
Purity (Assay G.C) | 99,5% |
Acidity | 0,008 mEq/g |
Alkalinity | 0,006 mEq/g |
Water content | 0,3% |
Solubility | Soluble in water |
Miscibility | Miscible with water and most of the solvents |
Refractive index (n20/D) | 1,3591 |
Ignition temperature | 465 °C |
Vapour pressure (at 20 °C) | 233 hPa |
Viscosity (at 25 ˚C) | 0,31 mPa.s |
Dipole moment (at 20 ˚C) | 2,7 Debye |
Dielectric constant (at 25 ˚C) | 20,7 |
Evaporation number (DIN 53170) | 2,1 |
Heat evaporation (at 56 ˚C) | 521 KJ/Kg |
Saturation concentration (at 20 ˚C) | 533 g/m³ |
Explosion limit (v) | 2,2 - 12,8 % |