Imprimer
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland), SPUTOLYSIN®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): DTT, (R*,R*)-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol
560000-1 560000-10
560000-1EA 633 EUR
560000-1 560000-10
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland), SPUTOLYSIN®
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Spotolysin reagent is a concentrated solution of Dithiothreitol in phosphate buffer. Mainly for the isolation of epithelial cells, pathogenic or saprophytic bacteria, fungi, and yeasts from sputum.
  • Epethelial cell isolation
  • Concentrate of dithiothreitol (DTT) in phosphate buffer
  • Isolation from sputum
  • pH 6.5 - 7.5
Each vial is sufficient to make 100 ml of working solution.
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Poids moléculaire: 154.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004877
Numéro CAS: 3483-12-3