Imprimer
Gel de silice 2-5 mm agent dessiccant sans métaux lourds, avec indicateur d'humidité (gel orange), Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13767-1KG 13767-2.5KG 13767-500G 13767-6X1KG 13767-6X500G 13767-6X2.5KG
13767-1KGEA 182 EUR
13767-1KG 13767-2.5KG 13767-500G 13767-6X1KG 13767-6X500G 13767-6X2.5KG
Gel de silice 2-5 mm agent dessiccant sans métaux lourds, avec indicateur d'humidité (gel orange), Fluka™
Gel de silice
Silica gel with moisture indicator free of heavy metals.
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2.230 °C
Point de fusion: 1.600 °C
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 112926-00-8
EINECS: 231-545-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Soluble in chloroform Max. 0.025 %
Water absorbing capacity Min. 25 %
Loss on drying (150°C, 3h) Max. 2 %
Capacity ≥25 % absorption capacity (water)