Imprimer
Dispositifs de condamnation de vannes papillons
Fournisseur: Brady
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
121504 121505
118-0521EA 32.7 EUR
118-0521 118-0522
Dispositifs de condamnation de vannes papillons
Cadenas de sécurité
Ce dispositif de condamnation peut être utilisé pour bloquer une vanne papillon en position d'arrêt en fixant un collier sur la poignée, afin que cette dernière ne puisse pas être engagée ni déplacée.
  • Disponible en deux tailles (petit et grand)
  • Nombre maximal de cadenas : 4
Petit dispositif de condamnation : compatible avec des poignées de vannes de 3,20 à 63,50 mm d'épaisseur
Grand dispositif de condamnation : compatible avec des poignées de vannes de 50,80 à 102 mm d'épaisseur