Imprimer
Dispositifs universels de condamnation par câble, SafeLex
Fournisseur: Brady
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
145549 145550 145551 145552 145553 145554
BRDY145549EA 69.6 EUR
BRDY145549 BRDY145550 BRDY145551 BRDY145552 118-0528 BRDY145554
Dispositifs universels de condamnation par câble, SafeLex
Cadenas de sécurité
Ces dispositifs de condamnation par câble intègrent un moraillon et un câble pour verrouiller facilement plusieurs points d'isolation d'énergie électrique ou des vannes.
  • Conception légère pour simplifier la manipulation, le transport et le fonctionnement
  • Le dispositif est livré avec un câble de condamnation en acier recouvert de vinyle
  • Peut accueillir jusqu'à six cadenas de sécurité