Imprimer
Décontaminant DNA AWAY®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7010 7012-11
732-2353EA 20.7 EUR
732-2353 732-4436
Décontaminant DNA AWAY®
Produits nettoyants Décontaminants
Solution prête à l'emploi pour l'élimination de toutes les traces d'ADN. Nettoyage des surfaces de travail, instruments, micropipettes, thermocycleurs, etc.
  • Conviennent aux applications PCR, permet d'éviter les faux positifs
  • Nettoyage simple de différentes surfaces