Imprimer
Appareil de mesure pH/mV/°C, portable, Eutech pH 150
Fournisseur: EUTECH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ECPHWP15003K ECPHWP15000 ECPHWP15002 ECPHWP15002K
662-2311EA 651 EUR
662-2311 662-2300 662-2272 662-2273
Appareil de mesure pH/mV/°C, portable, Eutech pH 150
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Cet appareil de mesure portable est étanche à l'eau et conforme aux exigences de l'indice de protection IP 67.
  • Grand écran LCD à trois lignes qui affiche les valeurs de pH ou mV
  • Système Grip-Clip™ : sécurise rapidement et facilement l'électrode de pH à un bécher ou un conteneur
  • Reconnaissance automatique des tampons ; jusqu'à 5 ou 6 points d'étalonnage ; alarme d'étalonnage dû
  • Possibilité de stocker jusqu'à 150 mesures avec la température
  • Peut être utilisé avec deux piles AA ou un adaptateur de courant universel (non inclus)
  • Support intégré avec option de montage mural pour faciliter les mesures et le stockage sur la paillasse
L'appareil de mesure peut être utilisé avec des électrodes de pH avec connecteur BNC.
Informations de livraison: L'appareil de mesure seul (sans électrodes) est fourni avec le système Grip-Clip ™ et deux piles AA.
Le set 1 comprend également une électrode de pH à double jonction et une sonde ATC.
Le set 2 comprend également une électrode de pH à double jonction et une sonde ATC, une mallette de transport rigide, des tampons pH, une solution de stockage et une solution de rinçage.
Le set 3 comprend également une électrode de pH/ATC à double jonction, une mallette de transport rigide, des tampons pH, une solution de stockage et une solution de rinçage.