Imprimer
Unions en PEEK
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
JR-ZRU21FPK JR-55024-5 JR-55025-5 JR-55023-5 JR-55022-5 JR-55021-5 JR-55020-5 JR-1061 JR-1066 JR-1067 JR-067 JR-066 JR-061 JR-ZN2PK-5 JR-ZBU1MFPK JR-ZBU1FPK JR-ZBU1CFPK JR-ZF.5PK-5
554-1529EA 0 EUR
554-1529 JOURJR-55024-5 JOURJR-55025-5 JOURJR-55023-5 JOURJR-55022-5 554-1512 JOURJR-55020-5 554-1505 554-1506 554-1507 554-1504 554-1503 554-1502 554-1527 554-1521 554-1520 554-1519 JOURJR-ZF.5PK-5
Unions en PEEK
Raccords et connecteurs
VICI Jour PEEK unions are usable with most common HPLC solvents (organic and inorganic) without the risk of corrosion, metal contamination, or protein degradation that might occur with stainless steel. Connections to these PEEK unions can be made with any 10 to 32 fitting that uses a polymeric ferrule. The unions use the standardized Valco fitting details with smooth transition of the taper into the threaded part.
  • Raccordement faible et pratique
  • Faible volume mort
  • Entièrement inertes et biocompatibles
Les unions sont disponibles complets avec raccord en PEEK une pièce à serrage manuel prêts à être connectés à tout capillaire de Ø ext. de 1/16" (PEEK, acier inoxydable, PTFE, ETFE, etc.), ou en version "raccord seul" permettant la connexion de raccords en PEEK avec repère de couleur facilitant l'identification de lignes de solvants.
Pression d'utilisation: < 350 bars (5000 psi)