Imprimer
VWR® Hitachi Empower 3 Chromatography Data Software
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
906-0156EA 2850 EUR
906-0156 HITA892-0011S HITA892-0012S
VWR® Hitachi Empower 3 Chromatography Data Software
Logiciels Chromatography Software
Empower 3 est le progiciel de données chromatographiques (CDS) de Waters pour l'acquisition, la gestion, le traitement, l'écriture et la transmission de données avancés. L'interface d'Empower 3 est conçue pour maximiser l'efficacité du laboratoire, améliorer les prélèvements, le traitement et l'impression des données chromatographiques. En voici quelques fonctionnalités :
  • Rapports de données personnalisables
  • Calculs personnalisés intégrés
  • Base de données relationnelle afin qu'il soit possible d'établir la traçabilité entre toutes vos métadonnées et les données brutes
  • Optimisation des processus pour différents utilisateurs et différentes analyses
Par ses fonctionnalités de conformité à la norme 21 CFR, partie 11 améliorées, Empower 3 confère de nouveaux niveaux à la capacité du laboratoire à gérer l'intégrité des données, aux fonctions de sécurité avancées et aux pistes de vérification. Grâce à l'architecture modulaire et évolutive d'Empower 3, qu'il est possible d'intégrer dans l'architecture d'entreprise la plus moderne, sécurisée et hautement disponible, Empower 3 peut se développer sans peine, depuis un poste de travail unique jusqu'à un système à l'échelle de l'entreprise.