Imprimer
VWR®, Bouchons en verre pour les joints rodés standard
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
217-0887EA 12.9 EUR
217-0887 217-0888 217-0889 217-0890 217-0891 217-0892 217-0893 217-0894
VWR®, Bouchons en verre pour les joints rodés standard
Bouchons Bouchons en verre
En verre borosilicaté 3.3.
  • Creux, avec tête hexagonale
  • Pointe conique qui permet le retour du liquide dans le flacon, et ce jusqu'à la dernière goutte
  • Résistants aux produits chimiques et aux chocs thermiques
Certifications: DIN 12252