Imprimer
Appareil de mesure pH/mV/°C/ISE, portable, Eutech pH 450
Fournisseur: EUTECH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ECPHWP45002K ECPHWP45003K ECPHWP45000 ECPHWP45002
662-2275EA 669 EUR
662-2275 662-2312 662-2301 662-2274
Appareil de mesure pH/mV/°C/ISE, portable, Eutech pH 450
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Cet appareil de mesure portable est idéal pour une utilisation dans tous les environnements. De conception durable, il est étanche à l'eau et aux poussières et conforme aux exigences de l'indice de protection IP 67.
  • Grand écran rétroéclairé avec icônes intuitives et conviviales
  • Système Grip-Clip™ : sécurise rapidement et facilement l'électrode de pH à un bécher ou un conteneur
  • Reconnaissance automatique des tampons ; jusqu'à 5 ou 6 points d'étalonnage ; alarme d'étalonnage dû
  • Stocke jusqu'à 500 jeux de données ; sortie USB ou RS232 facile avec câbles de données (câbles pas toujours inclus)
  • Conforme aux normes BPL : horloge en temps réel intégrée permettant l'horodatage des données et des données d'étalonnage stockées
  • Peut être utilisé avec deux piles AA ou un adaptateur de courant universel (non inclus)
  • Support intégré avec option de montage mural pour faciliter les mesures et le stockage sur la paillasse
L'appareil de mesure peut être utilisé avec des électrodes de pH, d'oxydoréduction ou des électrodes sélectives d'ions avec connecteur BNC.
Informations de livraison: L'appareil de mesure seul (sans électrodes) est fourni avec le système Grip-Clip ™ et deux piles AA.
Le set 1 comprend également une électrode de pH à double jonction et une sonde ATC.
Le set 2 comprend également une électrode de pH à double jonction et une sonde ATC, une mallette de transport rigide, un câble USB, des tampons pH, une solution de stockage et une solution de rinçage.
Le set 3 comprend également une électrode de pH/ATC à double jonction, une mallette de transport rigide, un câble USB, des tampons pH, une solution de stockage et une solution de rinçage.