Imprimer
Vydac 201TP C18, colonnes HPLC
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
554-7583EA 1210 EUR
554-7583 201TP5410 201TP5215 201TP5315 201TP5415 201TP52 201TP104 201TP5203 201GD52/N 201GD54/N 201GK54/N HICH201GK52/N HICH201GD104/N HICH201GK104/N
Vydac 201TP C18, colonnes HPLC
Colonnes pour chromatographie
Vydac TP est la première gamme de phases de milieu à larges pores développée au sein de la gamme Vydac et constitue le standard de l'industrie pour la séparation des peptides et des protéines. Les larges pores du silice 300 Å TP donnent aux molécules polypeptidiques un accès complet à l'intérieur des pores en silice.
  • Longue durée de vie de la colonne et lixiviation de phase négligeable
  • Purifications de protéines fiables, évolutive de l'échelle analytique à l'échelle préparative
  • Référencée dans un grand nombre de brevets et publications
  • USP L1
Phase C18 non fermée. Mise au point pour la séparation des HAP.
* À utiliser avec un support 80101/N et un coupleur de colonne HI-081.
Vydac is a registered trademark of W.R.Grace and Co.