Imprimer
VWR® Traceable®, Thermomètres USB à enregistrement de données pour azote liquide
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-2635EA 610 EUR
620-2635 620-2636
VWR® Traceable®, Thermomètres USB à enregistrement de données pour azote liquide
Thermomètres Thermomètres numériques
Ces thermomètres USB à enregistrement de données USB Traceable® memory loc LN₂ contrôlent la température dans les récipients Dewar contenant de l’azote liquide tout en respectant vos besoins cryogéniques pour les échantillons biologiques sensibles et irremplaçables. Ces appareils peuvent être utilisés dans des environnements 21 CFR 11.
  • La mémoire peut stocker plus d’un million d’observations de température
  • Les données brutes sont verrouillées et ne peuvent pas être supprimées/modifiées sur les unités de base ; impossibilité de supprimer les données de la mémoire une fois celles-ci stockées
  • Quatre points d’étalonnage: –196; –80; 0 et 100 °C
  • Contrôlent les mesures pendant la nuit, le week-end ou à tout moment avec l’enregistrement de données en continu
  • L’intervalle d’enregistrement des données défini par l’utilisateur est compris entre 1observation par minute et 1observation par période de 24 heures
  • Les données enregistrées sont mémorisées pendant un an avec des intervalles d'1 minute, et plus longtemps avec des intervalles plus espacés dans le temps
  • Indicateurs d’état : batterie faible, mémoire complète, transfert de données via USB et alarme activée
Alarmes niveau élevé/bas et horodatage: la fonction de suivi d’alarme garde en mémoire chaque événement d’alarme en détaillant à quel moment l’état d’alarme s’est produit et quand l’unité revient à son état normal. Les indicateurs de l’état d’alarme comprennent des alertes LED visuelles, des alertes audio et des segments LCD clignotants Les données correspondant aux différents événements d’alarme (jusqu’à 10 événements) peuvent être récupérées à tout moment et l’événement le plus récurrent peut s’afficher à l’écran.
Le système Smart Alarm signale les conditions «hors plage» : lorsqu’une condition «hors plage» est détectée, le système Smart Alarm se déclenche. Ce système comprend des indicateurs visuels et sonores qui émettent des signaux en continu jusqu’à leur acquittement, même si le paramètre réintègre la plage hors alarme.
Transfert de données par USB: ce thermomètre d’azote liquide permet de transférer les données enregistrées, au format CSV, du thermomètre vers un PC ou un MAC à l’aide d’une clé USB (non fournie). Un logiciel spécifique n’est pas nécessaire pour ce thermomètre. Chaque appareil a un identifiant unique qui permet à plusieurs unités d’être utilisées au même endroit.
Certifications: Étalonnage multipoints sur un certificat Traceable® numéroté individuellement garantissant la précision et délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO/CEI 17025: 2005 (1750.01) accrédité par A2LA. Il indique la traçabilité des mesures par rapport aux unités SI via le NIST ou d’autres instituts de mesure nationaux (NMI) reconnus qui sont signataires de l’accord de reconnaissance mutuelle CIPM.
Informations de livraison: Livrés avec une ou plusieurs sondes en acier inoxydable, un support, des bandes VELCRO®, des bandes magnétiques, un support mural, un certificat Traceable® et des piles.