Imprimer
Lingettes sèches pour salles propres, B'Wipes, série 4000
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
115-1827EA 54.7 EUR
115-1827 115-1828
Lingettes sèches pour salles propres, B'Wipes, série 4000
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Lingettes sèches polyester à bords soudés pour salle propre ISO 3.
  • Single-knit, polyester wipe, with sealed edges (150 g/m²)
  • Laundered, with sealed edges, for superior cleanliness
  • Good mechanical resistance and absorption capacity
  • Ideal for cleaning and disinfecting surfaces in critical environments