Imprimer
Lingettes sèches pour salles propres, B'Wipes, série 3000
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
115-1826EA 32.6 EUR
115-1826 115-1806 115-1805
Lingettes sèches pour salles propres, B'Wipes, série 3000
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Lingettes polyester pour salles propres ISO 4.
  • Polyester (130 g/m²), avec bords coupés
  • Lavées pour une meilleure propreté
  • Bonne efficacité de nettoyage et bonne résistance mécanique
  • Pour le nettoyage général de tout type de surfaces
  • Existent en version économique pour le balayage des sols